Imprimer
6-Chloro-2-fluoro-3-methylcinnamic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC52469-1G PC52469-250MG PC52469-5G
APOSPC52469-1GEA 497 EUR
APOSPC52469-1G APOSPC52469-250MG APOSPC52469-5G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylcinnamic acid 95%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylcinnamic acid
Formule: C₁₀H₈ClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03002788
Numéro CAS: 682804-90-6