2,6-Dichloro-4-(trifluoromethylsulphanyl)aniline 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethylthio)aniline
Formule:
C₇H₄Cl₂F₃NS Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD04972800 Numéro CAS: 99479-65-9 |