Imprimer
(L)-4,4,4,-Trifluoro-α-homoalanine, N-FMOC protected
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4,4,4-trifluorobutanoic acid, (L)-2-Amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid, N-FMOC protected
PC5242-100MG PC5242-250MG
APOSPC5242-100MGEA 81.7 EUR
APOSPC5242-100MG APOSPC5242-250MG
(L)-4,4,4,-Trifluoro-α-homoalanine, N-FMOC protected
(L)-4,4,4,-Trifluoro-α-homoalanine, N-FMOC protected
Formule: C₁₉H₁₆F₃NO₄
Poids moléculaire: 379.33 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08532485
Numéro CAS: 181128-48-3