Imprimer
(2S)-2-Amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid, N-BOC protected
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4,4,4-trifluorobutanoic acid, L-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4,4,4-trifluorobutyric acid, (2S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4,4,4-trifluorobutanoic acid
PC5241-250MG PC5241-100MG
APOSPC5241-250MGEA 224 EUR
APOSPC5241-250MG APOSPC5241-100MG
(2S)-2-Amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid, N-BOC protected
(2S)-2-Amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid, N-BOC protected
Formule: C₉H₁₄F₃NO₄
Poids moléculaire: 257.207 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08532484
Numéro CAS: 181128-25-6