Imprimer
5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5236-250MG PC5236-1G PC5236-5G
APOSPC5236-250MGEA 102 EUR
APOSPC5236-250MG APOSPC5236-1G APOSPC5236-5G
5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₅F₆NO₃
Poids moléculaire: 325.163 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269347
Numéro CAS: 240408-95-1