Imprimer
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC52238-1G PC52238-250MG PC52238-5G
APOSPC52238-1GEA 306 EUR
APOSPC52238-1G APOSPC52238-250MG APOSPC52238-5G
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzoic acid
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzoic acid
Formule: C₉H₅F₅O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11858215
Numéro CAS: 79865-59-1