Imprimer
2-Amino-7-fluoroindole hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC52235-1G PC52235-250MG
APOSPC52235-1GEA 654 EUR
APOSPC52235-1G APOSPC52235-250MG
2-Amino-7-fluoroindole hydrochloride
2-Amino-7-fluoroindole hydrochloride
Formule: C₈H₇FN₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32638671
Numéro CAS: 365548-07-8