Imprimer
2-Amino-6-fluoroindole hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC52234-1G PC52234-250MG
APOSPC52234-1GEA 654 EUR
APOSPC52234-1G APOSPC52234-250MG
2-Amino-6-fluoroindole hydrochloride 95%
2-Amino-6-fluoroindole hydrochloride
Formule: C₈H₇FN₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20727221
Numéro CAS: 1262587-80-3