Imprimer
2-Amino-4-fluoroindole hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC52232-1G PC52232-250MG PC52232-5G
APOSPC52232-1GEA 607 EUR
APOSPC52232-1G APOSPC52232-250MG APOSPC52232-5G
2-Amino-4-fluoroindole hydrochloride 95%
2-Amino-4-fluoroindole hydrochloride
Formule: C₈H₇FN₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32638669
Numéro CAS: 2514942-00-6