Imprimer
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC52226-1G PC52226-250MG PC52226-5G
APOSPC52226-1GEA 284 EUR
APOSPC52226-1G APOSPC52226-250MG APOSPC52226-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole 95%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formule: C₉H₅F₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19689276
Numéro CAS: 1007235-33-7