1-(1-Chloro-2,2-difluoroethyl)benzene
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₇ClF₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD20624274 Numéro CAS: 345-62-0 |