6-Bromo-2-fluoro-3-iodopyridine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₅H₂BrFIN Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28139682 Numéro CAS: 1599474-54-0 |