Imprimer
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC52204-1G PC52204-250MG
APOSPC52204-1GEA 579 EUR
APOSPC52204-1G APOSPC52204-250MG
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl bromide 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂ClF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2090530-74-6
UN: 3261
ADR: 8,II