4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl alcohol 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₅BrClFO Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro CAS:
1891698-71-7 |