Imprimer
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC52199-50MG PC52199-100MG
APOSPC52199-50MGEA 0 EUR
APOSPC52199-50MG APOSPC52199-100MG
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde 95%
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
Formule: C₇H₅F₂NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18256104
Numéro CAS: 955112-64-8