2-Bromo-5-iodobenzal fluoride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄BrF₂I Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18391113 Numéro CAS: 1261496-16-5 |