Imprimer
2-Bromo-3-iodobenzal fluoride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC52188-1G PC52188-250MG PC52188-5G
APOSPC52188-1GEA 522 EUR
APOSPC52188-1G APOSPC52188-250MG APOSPC52188-5G
2-Bromo-3-iodobenzal fluoride
2-Bromo-3-iodobenzal fluoride
Formule: C₇H₄BrF₂I
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18391105
Numéro CAS: 1261552-67-3