Imprimer
5-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-1-chloro-2-(difluoromethyl)benzene
PC52184-1G PC52184-250MG
APOSPC52184-1GEA 522 EUR
APOSPC52184-1G APOSPC52184-250MG
5-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
5-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
Formule: C₇H₄BrClF₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698636
Numéro CAS: 627527-07-5