Imprimer
4-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-2-chloro-1-(difluoromethyl)benzene
PC52183-1G PC52183-250MG PC52183-5G PC52183-10G PC52183-25G
APOSPC52183-1GEA 522 EUR
APOSPC52183-1G APOSPC52183-250MG APOSPC52183-5G APOSPC52183-10G APOSPC52183-25G
4-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
4-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
Formule: C₇H₄BrClF₂
Poids moléculaire: 241.46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18391084
Numéro CAS: 1254034-23-5