3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₄BrF₅O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD31812118 Numéro CAS: 2167884-91-3 |