Imprimer
2,4-Difluoro-5-methoxybenzotrifluoride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC52119-1G PC52119-250MG
APOSPC52119-1GEA 406 EUR
APOSPC52119-1G APOSPC52119-250MG
2,4-Difluoro-5-methoxybenzotrifluoride
2,4-Difluoro-5-methoxybenzotrifluoride
Formule: C₈H₅F₅O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28986197
Numéro CAS: 1935291-66-9