Imprimer
6-Amino-3-bromo-2-fluorobenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC52104-1G PC52104-5G PC52104-25G
APOSPC52104-1GEA 31.9 EUR
APOSPC52104-1G APOSPC52104-5G APOSPC52104-25G
6-Amino-3-bromo-2-fluorobenzoic acid 95%
6-Amino-3-bromo-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20482512
Numéro CAS: 1036756-03-2