Imprimer
3-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC52103-1G PC52103-250MG PC52103-5G
APOSPC52103-1GEA 144 EUR
APOSPC52103-1G APOSPC52103-250MG APOSPC52103-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
3-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrF₂O
Point de fusion: 56…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22543686
Numéro CAS: 1326714-93-5