Imprimer
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC52102-1G PC52102-5G PC52102-250MG
APOSPC52102-1GEA 261 EUR
APOSPC52102-1G APOSPC52102-5G APOSPC52102-250MG
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrFNO₃
Poids moléculaire: 250.022 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28740116
Numéro CAS: 1805109-31-2