Imprimer
2-Cyano-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520913-1G PC520913-5G
APOSPC520913-1GEA 24.4 EUR
APOSPC520913-1G APOSPC520913-5G
2-Cyano-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Cyano-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₃F₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368048
Numéro CAS: 887583-52-0