Imprimer
2-Chloro-5-(trifluoromethylthio)pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520896-1G PC520896-500MG
APOSPC520896-1GEA 1110 EUR
APOSPC520896-1G APOSPC520896-500MG
2-Chloro-5-(trifluoromethylthio)pyridine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethylthio)pyridine
Formule: C₆H₃ClF₃NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23382170
Numéro CAS: 1204234-95-6