Imprimer
1-Iodo-2-trifluoromethoxyethane 94%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520892-1G PC520892-500MG
APOSPC520892-1GEA 1340 EUR
APOSPC520892-1G APOSPC520892-500MG
1-Iodo-2-trifluoromethoxyethane 94%
1-Iodo-2-trifluoromethoxyethane
Formule: C₃H₄F₃IO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21303949
Numéro CAS: 1032065-38-5