Imprimer
2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC520891-1G PC520891-5G
APOSPC520891-1GEA 678 EUR
APOSPC520891-1G APOSPC520891-5G
2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₂ClF₆N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082555
Numéro CAS: 70158-60-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III