Imprimer
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC52088-1G PC52088-250MG PC52088-5G
APOSPC52088-1GEA 406 EUR
APOSPC52088-1G APOSPC52088-250MG APOSPC52088-5G
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₅F₄IO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28897193
Numéro CAS: 1935368-66-3
UN: 3265
ADR: 8,III