Imprimer
4-Fluoro-3-methylphenyl isocyanate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Fluoro-4-isocyanato-2-methylbenzene
PC52086-1G PC52086-5G PC52086-25G
APOSPC52086-1GEA 55.1 EUR
APOSPC52086-1G APOSPC52086-5G APOSPC52086-25G
4-Fluoro-3-methylphenyl isocyanate 98%
4-Fluoro-3-methylphenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formule: C₈H₆FNO
Point d'ébullition: 186 °C
Densité: 1,172 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 57 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03427210
Numéro CAS: 351003-65-1
UN: 1993
ADR: 3,III