Imprimer
1,1-Difluoro-5-azaspiro[2.3]hexane hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,2-Difluoro-5-azaspiro[2.3]hexane hydrochloride
PC520858-250MG PC520858-100MG PC520858-1G
APOSPC520858-250MGEA 415 EUR
APOSPC520858-250MG APOSPC520858-100MG APOSPC520858-1G
1,1-Difluoro-5-azaspiro[2.3]hexane hydrochloride 97%
1,1-Difluoro-5-azaspiro[2.3]hexane hydrochloride
Formule: C₅H₇F₂N·ClH
Poids moléculaire: 155.574 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27987105
Numéro CAS: 1630906-91-0