Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC52085-1G PC52085-250MG
APOSPC52085-1GEA 435 EUR
APOSPC52085-1G APOSPC52085-250MG
4-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile
4-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrFIN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28127023
Numéro CAS: 796968-89-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III