Imprimer
3-Chloro-2-fluorobenzyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Chloro-3-(chloromethyl)-2-fluorobenzene
PC52084-1G PC52084-5G
APOSPC52084-1GEA 59.6 EUR
APOSPC52084-1G APOSPC52084-5G
3-Chloro-2-fluorobenzyl chloride
3-Chloro-2-fluorobenzyl chloride
Formule: C₇H₅Cl₂F
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09744684
Numéro CAS: 876384-47-3