Imprimer
2-Amino-2-(4-fluorophenyl)propanoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520838-1G PC520838-250MG
APOSPC520838-1GEA 197 EUR
APOSPC520838-1G APOSPC520838-250MG
2-Amino-2-(4-fluorophenyl)propanoic acid 95%
2-Amino-2-(4-fluorophenyl)propanoic acid
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02662600
Numéro CAS: 312-44-7