Imprimer
(1R,6S)-6-Amino-2,2-difluorocyclohexanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520830-250MG PC520830-500MG
APOSPC520830-250MGEA 792 EUR
APOSPC520830-250MG APOSPC520830-500MG
(1R,6S)-6-Amino-2,2-difluorocyclohexanol 95%
(1R,6S)-6-Amino-2,2-difluorocyclohexanol
Formule: C₆H₁₁F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28118180
Numéro CAS: 1374973-14-4