Imprimer
2-Trifluoromethoxymethylpiperidine hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520827-250MG PC520827-500MG
APOSPC520827-250MGEA 792 EUR
APOSPC520827-250MG APOSPC520827-500MG
2-Trifluoromethoxymethylpiperidine hydrochloride 97%
2-Trifluoromethoxymethylpiperidine hydrochloride
Formule: C₇H₁₂F₃NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23381905
Numéro CAS: 2244088-33-1