Imprimer
3-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC520819-250MG PC520819-500MG
APOSPC520819-250MGEA 768 EUR
APOSPC520819-250MG APOSPC520819-500MG
3-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid 95%
3-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₆H₇F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15526994
Numéro CAS: 1093750-93-6