2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₃F₄NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13194450 Numéro CAS: 123572-64-5 |