Imprimer
6-(Trifluoromethylsulphanyl)pyridin-3-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520817-1G PC520817-250MG PC520817-500MG
APOSPC520817-1GEA 1060 EUR
APOSPC520817-1G APOSPC520817-250MG APOSPC520817-500MG
6-(Trifluoromethylsulphanyl)pyridin-3-amine 95%
6-(Trifluoromethylsulphanyl)pyridin-3-amine
Formule: C₆H₅F₃N₂S
Poids moléculaire: 194.178 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12094672
Numéro CAS: 1153767-25-9