Imprimer
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanamine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520815-250MG PC520815-500MG
APOSPC520815-250MGEA 120 EUR
APOSPC520815-250MG APOSPC520815-500MG
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanamine hydrochloride 95%
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanamine hydrochloride
Formule: C₄H₆F₃N·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11109575
Numéro CAS: 112738-67-7