Imprimer
3,3-Difluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520803-250MG PC520803-500MG
APOSPC520803-250MGEA 582 EUR
APOSPC520803-250MG APOSPC520803-500MG
3,3-Difluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride 95%
3,3-Difluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride
Formule: C₄H₆ClF₂NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27918725
Numéro CAS: 1187160-31-1