Imprimer
1-(Trifluoromethyl)naphthalene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520796-10G PC520796-1G PC520796-5G
APOSPC520796-10GEA 882 EUR
APOSPC520796-10G APOSPC520796-1G APOSPC520796-5G
1-(Trifluoromethyl)naphthalene 97%
1-(Trifluoromethyl)naphthalene
Formule: C₁₁H₇F₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973005
Numéro CAS: 26458-04-8