Imprimer
3-Fluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520788-1G PC520788-250MG PC520788-500MG
APOSPC520788-1GEA 582 EUR
APOSPC520788-1G APOSPC520788-250MG APOSPC520788-500MG
3-Fluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
3-Fluoropiperidine-1-sulphonyl chloride
Formule: C₅H₉ClFNO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29925539
Numéro CAS: 1845693-87-9