Imprimer
3,3-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520786-250MG PC520786-500MG
APOSPC520786-250MGEA 792 EUR
APOSPC520786-250MG APOSPC520786-500MG
3,3-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
3,3-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride
Formule: C₅H₈ClF₂NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29074690
Numéro CAS: 1845716-99-5