Imprimer
1-Trifluoromethoxymethyl-cyclopropanecarboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520780-1G PC520780-250MG PC520780-500MG
APOSPC520780-1GEA 1580 EUR
APOSPC520780-1G APOSPC520780-250MG APOSPC520780-500MG
1-Trifluoromethoxymethyl-cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Trifluoromethoxymethyl-cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₆H₇F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23382132
Numéro CAS: 1408279-84-4