Imprimer
2-Fluoro-1-(trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520774-250MG PC520774-500MG
APOSPC520774-250MGEA 419 EUR
APOSPC520774-250MG APOSPC520774-500MG
2-Fluoro-1-(trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-Fluoro-1-(trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₃F₇O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22580889
Numéro CAS: 1417567-37-3