Imprimer
(5S)-5-(Trifluoromethyl)pyrrolidin-2-one ≥97%, ee 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520770-10G PC520770-1G PC520770-5G
APOSPC520770-10GEA 850 EUR
APOSPC520770-10G APOSPC520770-1G APOSPC520770-5G
(5S)-5-(Trifluoromethyl)pyrrolidin-2-one ≥97%, ee 98%
(5S)-5-(Trifluoromethyl)pyrrolidin-2-one
Formule: C₅H₆F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22566326
Numéro CAS: 1287211-10-2