Imprimer
Dimethyl (1H,1H,2H,2H-tridecafluorooct-1-yl)phosphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC52077-1G PC52077-250MG
APOSPC52077-1GEA 348 EUR
APOSPC52077-1G APOSPC52077-250MG
Dimethyl (1H,1H,2H,2H-tridecafluorooct-1-yl)phosphonate
Dimethyl (1H,1H,2H,2H-tridecafluorooct-1-yl)phosphonate
Formule: C₁₀H₁₀F₁₃O₃P
Point d'ébullition: 55…60 °C (0,03 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28014017
Numéro CAS: 61726-44-1