Imprimer
1-Bromo-4-[chloro(difluoro)methoxy]benzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520765-1G PC520765-500MG PC520765-5G PC520765-10G
APOSPC520765-1GEA 243 EUR
APOSPC520765-1G APOSPC520765-500MG APOSPC520765-5G APOSPC520765-10G
1-Bromo-4-[chloro(difluoro)methoxy]benzene 95%
1-Bromo-4-[chloro(difluoro)methoxy]benzene
Formule: C₇H₄BrClF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22580792
Numéro CAS: 112556-13-5