3-Bromobenzenesulphonyl fluoride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
3-Bromobenzene-1-sulphonyl fluoride
Formule:
C₆H₄BrFO₂S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22053310 Numéro CAS: 454-65-9 |